Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Enghalsspritzflasche aus Polyethylen
Artikelnummer. p-8007856 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11704446
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F116180008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spritzflaschen aus Polyethylen niedriger Dichte bieten Polypropylenverschlüsse in verschiedenen Farben für die schnelle und einfache Identifizierung des Inhalts auf einen Blick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Natural
Enthält Kappe aus farblosem Polypropylen
Material Polyethylen
Menge 12 Packung
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Naturfarben
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Eng
Form Cylindrical
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Unlabeled
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Kappe aus farblosem Polypropylen
Autoklavierbar Not Autoclavable