Learn More
Kartell™ Polyethylen-Mikroröhrchen
Für eine Zentrifugalkraft von bis zu 11,000 RZB ausgelegt. Kartell™ Zentrifugen-Mikroröhrchen eignen sich optimal für die Analyse von Proben.
Marke: Kartell™ 0129900
15.73 CHF gültig bis 2025-12-20
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24125" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ausgelegt für Zentrifugenkräfte bis zu 11.000 RZB.Kartell™ Zentrifugenmikroröhrchen eignen sich ideal für die Probenanalyse.
- Lieferbar mit Kappen
- Hergestellt aus Polypropylen oder Polyethylen
- Autoklavierbar
- CE-Kennzeichnung
- IVD-genehmigt