Learn More
Masterflex™ Steckadapter aus Polyethylen für Schläuche, 100/Packung
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
110.00 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Rohradapter mit Außengewinde |
---|---|
Autoklavierbar | Nein |
Material | HDPE |
Verpackungsmenge | 100 Anschlüsse |
Sterilisationsmethode | Nur Ethylene Oxide (ETO) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11790109
|
Masterflex™
30625-54 |
1/4 Zoll NPT(M) x 1/2 Zoll Schlauch-Innendurchmesser |
112.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700119
|
Masterflex™
30625-52 |
1/4 Zoll NPT(M) x 3/8 Zoll Schlauch-Innendurchmesser |
112.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750119
|
Masterflex™
30625-46 |
3/8 Zoll NPT(M) x 1/2 Zoll Schlauch-Innendurchmesser |
110.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Männliches Polyethylen-Rohrverbindungsstück
- Bietet den Übergang von einem NPT-Außengewinde zu einem Schlauchanschluss
- Stecknippel wurden für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug entwickelt
- Diese einfachen, kostengünstigen Schlauchkupplungen lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi).
- Erhältlich in 10 Stück/Packung
Spezifikation
Rohradapter mit Außengewinde | |
HDPE | |
Nur Ethylene Oxide (ETO) | |
Durchscheinend |
Nein | |
100 Anschlüsse | |
Gerade |