Learn More
Cole-Parmer™ Taschen aus Polyethylen niedriger Dichte mit Druckverschluss
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
152 x 102 mm
381 x 305 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Kein Grund mehr zur Sorge, dass Staub oder Feuchtigkeit an Ihre trockenen Proben gelangt
- Einbahnige Dichtung nicht für Flüssigkeiten geeignet
- Einfaches Identifizieren von Proben durch Verwendung von Beuteln mit Beschriftungsetiketten
- Polyethylen niedriger Dichte
- FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Druckverschluss |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Staub- und feuchtigkeitsfreie Lagerung |
| Material | Polyethylen |
| Dicke (metrisch) | 0,050 mm |
| Menge | Je 1000 |
| Abmessungen (L x B) | 381 x 305 mm |
| Länge (metrisch) | 381 mm |
| Breite (metrisch) | 305 mm |
| Produkttyp | Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss |