Learn More
Cole-Parmer™ Beutel aus Polyethylen niedriger Dichte
In diesen LDPE-Beuteln lassen sich verschiedene Feststoffe oder Pulver aufbewahren. Die Beutel aus Polyethylen mit geringer Dichte eignen sich dank der starken Bodendichtung für viele Lagerungsanforderungen.
Marke: Cole-Parmer™ 06505-14
Additional Details : Gewicht : 2.97000kg
Beschreibung
- Versiegeln mit Heißsiegelgerät oder Beutelbindern
- Gut für die allgemeine Laborlagerung
- Lieferbar in verschiedenen Größen und Stärken
Spezifikation
Beutel mit niedriger Dichte | |
Polyethylen | |
0,03 mil | |
254 mm |
Durchsichtig | |
Je 500 | |
254 x 203 mm | |
203 mm |