Learn More
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen
Artikelnummer. 10476892 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 14 mm
13 bis 16 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 10 mm
9 bis 12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10476892
Marke: Buerkle™ 87041416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufsteckbare, konische Schlauchkupplungen für drucklose Anwendungen.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Lieferung von 10/Packung
  • Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, RoHS
Durchmesser (metrisch) 13 bis 16 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit 13 bis 16 mm Schlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Druckloser Betrieb
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Form Konisch
Produkttyp Schlauchkupplung