missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyethylene (High Density), TRC

Artikelnummer. 30004820
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004820 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP688285250G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9002-88-4
Summenformel C2 H4
Molekulargewicht (g/mol) 28.053
Synonym Polyethylene, Poly(ethylene), Ethene, homopolymer, Ethylene, polymers (8CI);
SMILES CCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Polyethylene
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Formelmasse 28.031
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.