Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithalsflaschen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 mL
1000 mL
2000 mL
Beschreibung
- Körper aus Polyethylen mit Kappe aus Polypropylen
- Durch Markierungspunkte auf Flasche und Kappe gesichert
- Vertrauliche Informationen können im Bereich zwischen dem versiegelten Einlagestopfen und der Kappe platziert werden
- Geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 mL |
Produkttyp | Messflasche mit weitem Hals |
Zertifizierungsparameter | EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Material | Polyethylen |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 34.5 mm |
Produktlinie | Flasche |
Graduierungen | 25 ml |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |