Learn More
Polyethylenglycol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466591 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466591 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11466591 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02194839.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Auch PEG genannt. Polyethylenglycol, MP Biomedicals, ist ein Kondensationspolymer aus Ethylenoxid und Wasser. Es wird zur Fällung von Proteinen, zur Trennung und Reinigung von Biomolekülen, zur Induktion der Zellhybridisierung und als Fusionsagent in verw
PEGs sind anfällig für oxidativen Abbau in Gegenwart von Luft. Die Minimierung der Exposition von PEG gegenüber erhöhten Temperaturen und/oder der Exposition gegenüber Sauerstoff oder die Zugabe von Antioxidantien kann den Grad des Zerfellas begrenzen. PEGs werden bei der Lagerung nicht hydrolysiert oder verschlechtert. PEGs unterstützen das Wachstum von Schimmelpilzen nicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 25322-68-3
Physikalische Form Weiße Prills
Summenformel (C2H4O)n
MDL-Nummer MFCD01779601
Synonym Carbowax, PEG, Poly(Ethylenoxid), Alkapol PEG-8000, Macrogol, α-Hydro-o-Hydroxypoly (Oxy-1,2-Ethandiyl)
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (ungefähr 630 mg/ml, 20 °C). PEGs sind auch in vielen polaren Lösungsmitteln wie Aceton, Alkoholen und chlorierten Lösungsmitteln löslich. Sie sind unlöslich in unpolaren Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen.
Menge 500 g
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
Formelmasse 8000 mol
Güte Molekularbiologie