Learn More
Alfa Aesar™ Polyethylenglycol-Monomethylether-Methansulfonat, Molekulargewicht 5,000
28.95 CHF - 342.82 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 175172-61-9
Summenformel C4H10O4S
Molare Masse (g/mol) 154.18
MDL-Nummer MFCD03100948
InChI-Schlüssel BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
PubChem-CID 146293
IUPAC-Name 2-Methoxyethylmethansulfonat
SMILES COCCOS(=O)(=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15407225 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
046454.MD
250mg 28.95 CHF
250 Milligramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15487215 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
046454.03
1g 81.30 CHF
1 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15497215 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
046454.06
5g 342.82 CHF
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
175172-61-9
154.18
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
146293
COCCOS(=O)(=O)C
C4H10O4S
MFCD03100948
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
2-Methoxyethylmethansulfonat
Spezifikation
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulfonate
175172-61-9
MFCD03100948
BCKAHDGFNHDQST-UHFFFAOYSA-N
2-Methoxyethylmethansulfonat
146293
Weiß
250mg
M.W. 5,000
C4H10O4S
methanesulfonic acid 2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, methanesulfonate, 2-methoxyethanol methanesulfonate, 2-methoxyethyl mesylate, 2-methoxyethylmethanesulfonate, acmc-1c990, 2-methoxyethyl methane sulfonate, methanesulfonic acid2-methoxyethyl ester, ethanol, 2-methoxy-, 1-methanesulfonate, methanesulfonic acid 2-methoxy-ethyl ester
COCCOS(=O)(=O)C
154.18
Granularer Feststoff
58°C to 61°C