Learn More
Polyethylenglycol Methylethermethacrylat, Molekulargewicht 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080181
75.19 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26915-72-0
C13H24O6
276.329
MFCD00241432
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
93675
2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26915-72-0
C13H24O6
276.329
MFCD00241432
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
93675
2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoat
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, is used as Emulsion polymers, cosmetics, Construction, emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 5,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Menge 1 g