Learn More
Polyethylenglycol Dimethacrylat, Molekulargewicht 1,000, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylene glycol dimethacrylate |
| Farbe | Weiß |
| Namenshinweis | M.W. 1,000 |
| Physikalische Form | Granularer Feststoff |
| Summenformel | CH3(CH2=)COC(OCH2CH2)nOCOC(=CH2)CH3 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |