Learn More
Polyethylenglykol Diacrylat, Molekulargewicht 8,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462767
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046801.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Polyethylene glycol diacrylate is used to prepare photopolymerized hydrogels which are used as scaffolds for tissue regeneration and other biological applications. It acts as an important raw material for the synthesis of poly(ethylene glycol) urethane-dimethacrylates (PEGUDM) by reacting with 2-isocyanatoethyl methacrylate. It contributes to chemical resistance, flexibility, adhesion, low shrinkage, abrasion resistance and impact strength.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26570-48-9
Summenformel C5H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.131
MDL-Nummer MFCD00081876
InChI-Schlüssel FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
PubChem CID 16212859
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol;prop-2-ensäure
SMILES C=CC(=O)O.C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol diacrylate
Farbe Weiß
Namenshinweis M.W. 8,000
Physikalische Form Granularer Feststoff
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 8,000
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Polyethylene glycoldiacrylate