Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylenglykol 400 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Formelmasse | 380 bis 420 (Mittelwert) |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Relative Dichte | 1 l = 1.15 kg |