Learn More
Polyethylenglycol 4,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453207
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11453207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16151.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used in gene delivery of protoplast transfection and incubation. It is used in the preparation of extraction for measuring cytosolic phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) from plant tissues. It is useful to mediate DNA transformation into protoplasts derived from rice leaf sheaths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
MDL-Nummer MFCD01779601
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG 4000
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene glycol 4,000
pH 5 bis 7
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 1000 g