Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe
Artikelnummer. 10217847
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Ausrufezeichen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention
Flamme über einem Kreis/Achtung
Flamme/Gefahr
Gesundheitsgefahr/Achtung
Gesundheitsgefahr/Risiko
Piktogramm Feuer/Achtung/Warning/Attention
Umwelt/ Achtung
Sprachen:
Deutsch
Deutsch/Englisch/Französisch
Packungsgröße:
250 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Sprachen Packungsgröße
10217847 Umwelt/ Achtung Deutsch/Englisch/Französisch 250 Stück
10513468 Flamme über einem Kreis/Achtung Deutsch/Englisch/Französisch 250 Stück
10760340 Flamme/Gefahr Deutsch/Englisch/Französisch 250 Stück
10658449 Piktogramm Feuer/Achtung/Warning/Attention Deutsch 250 Stück
10422688 Gesundheitsgefahr/Risiko Deutsch/Englisch/Französisch 250 Stück
10034247 Ausrufezeichen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention Deutsch 250 Stück
10790920 Gesundheitsgefahr/Achtung Deutsch/Englisch/Französisch 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10217847 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. LN60.1
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Made of High-glossy PE-foil
  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Ausführung Hoher Glanz
Material Polyethylen-Film
Beständig gegen temperaturbeständig
Höhe (metrisch) 30 mm
Dicke 100 μ m
Breite (metrisch) 22 mm
Sprachen Deutsch/Englisch/Französisch
Angezeigter Text Umwelt/ Achtung