Learn More
Kartell™ Polyethylen-Probenröhrchen, flacher Boden
Artikelnummer. 10642322
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
35 ml
Dicke (metrisch):
0.98 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10642322
Marke: Kartell™ 0073500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehrzweckbehälter für verschiedene Wiege- und Aufbewahrungsanforderungen im Labor.
  • Praktische Klappdeckel zum Aufdrücken
  • Leicht und unzerbrechlich
  • Lichtdurchlässig
  • Für die Lebensmittelaufbewahrung geeignet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 35 ml
Enthält Klappdeckel zum Aufstecken
Material Polyethylen
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Produkttyp Probengefäß mit flachem Boden
Verschlusstyp Klappdeckel zum Aufstecken