Learn More
CEEC Corporation Polyethylene Dust Rollers
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für glatte Oberflächen
Für raue Oberflächen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Eliminates bacterial contamination and dust from flat surfaces
- For clean room walls, etc.
- Roll made up of adhesive sheets with polyethylene film coated with a solvent-free aqueous base that retains dust and bacteria
- After use, detach the contaminated sheet to have a new clean surface
- Roll for rough surface width 30 cm
- Box 4 rolls 20 sheets
- Compulsory accessories stainless steel/polyethylene support and telescopic handle 90 to 180 cm (sold separate)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dust Roller |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für glatte Oberflächen |
| Verpackungsmenge | 4 Pk. |