Learn More
Piercan™ Polyethylene Dry Box Gloves
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
156
186
300
Größe:
7
8
9
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE 0333 Certified |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Polyethylene |
Produkttyp | Dry Box Gloves |
Größe | 8 |
Sterilität | Sterile |
Temperature (Metric) Max | 25°C |
Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nuclear industries, Life sciences |