Learn More
Piercan™ Polyethylene Dry Box Gloves
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE 0333 Certified |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Polyethylene |
| Produkttyp | Dry Box Gloves |
| Größe | 8 |
| Sterilität | Steril |
| Temperature (Metric) Max | 25°C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nuclear industries, Life sciences |
| Mehr anzeigen |