Learn More
Chemsplash Polyethylen-Einwegschürze (flach verpackt) 70 x 115 cm
Beschreibung
10 Mikron Einwegschürze
- Geprägte Oberfläche
- Bindebänder in der Taille
- Größe: 70 x 115 cm
- Beutel mit 100 Stück
- PFAS-frei
Die 10 Mikron Einwegschürze ist eine Polyethylen-Einwegschürze, die sich ideal für den Einsatz in Großküchen zum Waschen oder Reinigen eignet. Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie.
Dieses Produkt enthält nicht: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder jegliche Konfliktstoffe.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schürze |
| Größe | Universal |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Bindeband in der Taille |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Anzahl Taschen | Keine |
| Abmessungen (L x B) | 70 x 115 cm |
| Mehr anzeigen |