Learn More
Sperian™ Schutzanzüge aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Single-use Coveralls |
| Größe | Medium |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Haubenausführung | Elastisch |
| Mehr anzeigen |