Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Polyethylenbeschichtetes Papier, Gütegrad: Labsorb Ultra
Artikelnummer. 15952820 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
480 x 600 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15952820 480 x 600 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15952820 Lieferant Sartorius Stedim Biotech™ Lieferanten-Nr. FT210601480600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 CHF
    399.03 CHF / 100 Stück
    Sparen 45.97 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einseitig mit Polyethylen beschichtetes Papier mit hoher Saugfähigkeit.
  • Stark absorbierend.
  • Mit Polyethylen beschichtet.
  • Empfohlen zum Testen von Brillengestellen und Sonnenbrillen für Nickelfreisetzung, EN 16128:2015.
  • nicht steril, Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion 350%
Beschichtung Polyethylen
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 187 g/ m²
Material Zellulose
Typ Blätter/Filterplatten
Güte LabSorb Ultra
Verpackungsmenge 100/Packung
Abmessungen (L x B) 480 x 600 mm