Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe mit/ohne Warnhinweise
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
Marke: Bel-Art™ F13161-0009
Additional Details : Gewicht : 2.79000kg
Beschreibung
Zur kostengünstigen, sicheren Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Multi-Well-Zellkulturplatten, Zellkulturkolben, Zellkulturplatten, Membranfilter sowie anderer biologischer Gefahrstoffe
- Diese durchsichtigen Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe aus Polypropylen haben eine Dicke von 0.03 mm (1.5 mil)
- Sie bestehen die Durchstich- und Zugfestigkeitsprüfungen nach ASTM 1709 und ASTM 1922
- Bei hohen Temperaturen autoklavierbar bis maximal 135 °C (275 °F)
- Kann auch wie herkömmliche Mülleimerbeutel verwendet werden
Spezifikation
Beutel für biologische Gefahrstoffe | |
ASTM D1709-98 | |
Ja | |
Warnsymbol für biologische Gefahrstoffe mit Sterilisationsindikator | |
1,5 mm | |
24 in. | |
30 in. |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Entsorgung gebrauchter Pipetten, Petrischalen, Kulturmedien, Membranfiltern usw. | |
Polypropylen | |
61 x 76 cm (24 x 30 in.) | |
61 cm | |
76 cm |