Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder mit Polyethylen-Schlauchanschluss
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
1/8 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Y-Stecknippelverbindung
- Polyethylen
- 10 Stück/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Anschlüsse |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | HDPE |
| Schlauchgröße | 1/8 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1/8 in. |
| Auslassanschluss | 1/8 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Y-Stecknippelverbindung |