Learn More
Masterflex™ T-Verbindungsstück aus Polyethylen mit Stecktülle
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke: Masterflex™ 30623-58
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Schlauchverbinder „T“ | |
Nein | |
HDPE | |
10 Anschlüsse | |
5/8 Zoll | |
Nur Ethylenoxid (ETO) | |
T-förmig |
Verbinder mit Stecktülle | |
15/32 Zoll | |
2 31/32 Zoll | |
5/8 Zoll | |
5/8 Zoll | |
1 13/16 Zoll | |
Durchscheinend |