Learn More
Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylenbeutel
Transparent und ausgezeichnet für den Versand, die Aufbewahrung und als Probenbeutel geeignet.
Marke: Bryson Packaging™ BAJ-300-070D
Additional Details : Gewicht : 0.12960kg
Beschreibung
- In vielen verschiedenen Größen/Aufnahmevermögen erhältlich
- Offene Enden, nicht wiederverschließbar
Spezifikation
Beutel | |
Ideal zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben | |
125 mm |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
175 mm |