Learn More
Cytiva X2 M6 WEIBLICH/1/16' WEIBLICH EA
Zur Verwendung mit 1/16 Zoll-Schläuchen in ÄKTA™ Chromatographiesystemen. Cytiva PEEK Union M6 Buchse mit 1/16 Zoll besteht aus hochwertigem Polyetheretherketon und ist im ÄKTAdesign XT Kit enthalten.
Marke: Cytiva 18-1123-94
Additional Details : Gewicht : 0.00540kg
Beschreibung
Im ÄKTAdesign XT Kit enthalten, um Autosampler A-900 oder A-905 mit dem ÄKTAexplorer System zu verbinden.Spezifikation
Union-Verbindungsstück | |
Polyetheretherketon (PEEK) | |
ÄKTA Chromatographiesysteme und der A-900 oder A-905 Autosampler |
M6 innen, 1/16 Zoll | |
Schwarz |