missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Polyethersulfon (PES)-Membranfilter für e.motion Spender, gezahnt

Für Kolonienzählung, Partikelprüfungen und Mikroskopie.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 15407Z-47----SCM

Additional Details : Gewicht : 0.44100kg

Artikelnummer. 15952520

  • 490.00 CHF / 300 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für e.motion Dispenser.
  • Einzeln steril auf einem Band ohne Schutzpapier versiegelt.
  • Die spezielle Faltung sowie die Form der Abdichtung des Membranfilterbandes sorgen für eine perfekt flache und gleichmäßige Verteilung der einzelnen Membranfilter.
  • Auch ideal für alle Anwender der Sartorius Nährbodensets: Die meisten NPS-Typen sind mit Microsart e.motion Membranfiltern erhältlich.
  • Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen.
  • Vielfache Passform: Passt in andere Dispensiergeräte.
  • Produktdaten auf jedem Umschlag.
  • Membran mit hohem Durchfluss.
  • Gammabestrahlt.
Spezifikation

Spezifikation

Grün/Dunkelgrünes Gitter
0,2 μm
Hydrophil
47 mm
PES
Steril
300/Pckg.
47 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote