Learn More
Bryson Packaging™ Beutel aus Polyethylen
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
Polyethylen, wiederverschließbare Beutel, durchsichtig oder mit drei Beschriftungsfeldern für die Etikettierung. Ideal u.a. zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Wiederverschließbar |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von Büromaterial |
| Material | Polyethylen |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 75 mm |
| Höhe (metrisch) | 190 mm |
| Produkttyp | Beutel |