Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für XC Plus Drucker
Artikelnummer. 12817268
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
38,1 mm
Höhe (metrisch):
31,75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
12817268 38,1 mm 31,75 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12817268 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 032466
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bedruckbare Blanko-Etiketten aus Polyester für die Drucker ID Pro™ Plus, LS2 & BMXC Plus.
  • Bedruckbare Blanko-Etiketten aus Polyester für die Drucker ID Pro™ Plus, LS2000 & BMXC Plus
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt, CSA-zugelassen
Beschreibung ID Pro Plus, LS 2000 und BradyMarker XC Plus Druckeretiketten
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplatten- und Bauteilkennung, allgemeine und industrielle Kennung
Zur Verwendung mit (Geräte) LS 2000, BMXC, ID Pro
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 250 Etiketten/Rolle
Menge 250/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +293°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°bis +145 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0,022 mm
Dimensions (LxW) 31.75 x 38.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,25 in.
Länge (metrisch) 31.75 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,1 mm
Höhe (metrisch) 31,75 mm
Alternate Part Number CL-917-619