Learn More
Heathrow Scientific™ Polyester-Etikett
Stellen Sie sicher, dass die Etiketten der Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren haften bleiben. Die Heathrow Scientific™ Tough Tags™ Etiketten für Röhrchen blättern nicht ab und wandern nicht, selbst wenn sie extremen Temperaturen, ätzenden Substanzen oder Zentrifugationen ausgesetzt sind.
Marke: Heathrow Scientific™ HEATTLO-1000
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Besser als herkömmliche Bändern und Etiketten für den Einsatz in Forschung und klinischen Laboren- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Umwickeletiketten haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten können’ sich nicht ablösen oder migrieren, gleiten daher problemlos ohne Einklemmen oder Festkleben in Zentrifugenrotoren
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Vorgestanzte, abziehbare Etiketten in praktischen Spenderrollen oder Bögen, die keine Druckerprobleme verursachen
- Perfekte Größe für Mikrozentrifugenröhrchen
- 24 X 13 mm Tough Tags sind ideal für 0.5 ml-Mikroröhrchen
- 33 X 13 mm Tough Tags eignen sich perfekt für 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -80° C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugierung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Orange | |
Roll | |
Etikettenrolle | |
Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Forschungs- und Kliniklabor | |
Zur einmaligen Verwendung | |
1000/Packung | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |
Acryl | |
Blank | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
-80 °C | |
Rechteck | |
1.3 in. | |
0.5 in. |