Learn More
Heathrow Scientific™ Polyester-Etikett
Stellen Sie sicher, dass die Etiketten der Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren haften bleiben. Die Heathrow Scientific™ Tough Tags™ Etiketten für Röhrchen blättern nicht ab und wandern nicht, selbst wenn sie extremen Temperaturen, ätzenden Substanzen oder Zentrifugationen ausgesetzt sind.
Marke: Heathrow Scientific™ HEATTLW-1000
38.73 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Besser als herkömmliche Klebebänder und Etiketten zur Verwendung in Forschungs- und klinischen Labors- Hergestellt aus dünnem, chemisch inertem Polyolefin mit starkem Acrylkleber
- Umwickeletiketten haften auf den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas oder Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten gehen nicht ab oder wandern nicht, sodass die Röhrchen leicht in Zentrifugenrotoren gleiten können, ohne zu kleben oder hängen zu bleiben
- Große Auswahl an Farben für einfache Proben- oder Forscherkennzeichnung
- Vorgeschnittene, abziehbare Etiketten in praktischen Ausgaberollen oder auf nicht verklemmenden Druckbögen
- Perfekte Größe für Mikrozentrifugenröhrchen
- 24 x 13 mm Tough Tags sind ideal für 0.5 ml-Mikroröhrchen
- 33 x 13mm Tough Tags sind perfekt für 1.5/2.0 ml-Röhrchen
- Hitze: Dampfautoklavieren, kochendes Wasser
- Kälte: Tiefkühltemperaturen bis -80 °C
- Organische Lösungsmittel und Ätzmittel
- Zentrifugation
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Roll | |
Etikettenrolle | |
Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Forschungs- und Kliniklabor | |
Zur einmaligen Verwendung | |
1000/Packung | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |
Acryl | |
Blank | |
Polyolefin | |
Non-sterile | |
1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
-80 °C | |
Rechteck | |
1.3 in. | |
0.5 in. |