Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Etiketten aus Polyester
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
453.00 CHF - 535.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG |
---|---|
Beschreibung | Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15208836
|
Brady™
361689 |
15,24 mm |
535.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15298826
|
Brady™
361686 |
34,93 mm |
453.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Spezifikation
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Laboridentifikation wie Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträgern | |
1 | |
Rectangle | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
1.57 in. |
Selbstlaminierende Polyesteretiketten für BBP33 Drucker | |
Weiß | |
Polyester | |
Selbstlaminierendes Etikett | |
BBP™33 | |
-196°C | |
LabelMark, MarkWare | |
-196°bis +110 °C | |
0,012 mm | |
39.88 mm |