Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Polyester
Artikelnummer. 12852859 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
45,72 mm
25,4 mm
Höhe (metrisch):
15,24 mm
25,4 mm
Menge:
100/Packung
1000/Packung
2500/Packung
Packungsgröße:
1 Packung
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Menge Packungsgröße
12852859 25,4 mm 25,4 mm 100/Packung 1 Packung
10703473 45,72 mm 15,24 mm 2500/Packung 1 Packung
11523544 25,4 mm 25,4 mm 1000/Packung 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12852859 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 CHF
    350.64 CHF / 1 Packungen
    Sparen 60.36 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blanko-Etiketten aus selbstlaminierendem Polyester, bedruckbar für Laserdrucker.
  • Blanko-Etiketten zum Selbstlaminieren, bedruckbar für Laserdrucker.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Beschreibung LaserTab Laserbedruckbares Etikett
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß/durchsichtig
Display Leer
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27,94 mm
Etiketten pro Zeile 7
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 2520 Etiketten/Packung.
Menge 100/Packung
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,002 in.
Dicke (metrisch) 0,012 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 25.40 mm
Drahtstärke 16 AWG - 8 AWG
Abmessungen (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,34 in.
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 8,64 mm
Alternate Part Number lat-17-361-2.5