Learn More
Brady™ Magnetische Bänder aus Polyester
Artikelnummer. 11599253
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Breite (metrisch):
57 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11599253
Marke: Brady™ 076686
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
GlobalMark™ Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht in den GlobalMark-Drucker einsetzen
  • Endlosbänder für Drucker
  • GlobalMark™ Bänder sind sehr beständig und lassen sich leicht in den GlobalMark-Drucker einsetzen
  • GlobalMark magnetische Etiketten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Beschreibung GlobalMark Magnetic Tape
Klebstofftyp Non-adhesive
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Continuous
Material Magnetisches Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Magnetband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 60 ° 70 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 500/Packung
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -18 bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,018 in.
Dicke (metrisch) 0,113 mm
Dimensions (LxW) 7.62 m x 107.95 mm
Länge (angloamerikanisch) 25 ft.
Länge (metrisch) 7,5 m
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 100 mm