Learn More
Brady™ Polyester Laminate Adhesive Labels
3.75 CHF
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | 1 Ea. |
Beschreibung | Polyester Laminate |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Breite (metrisch) | 150 mm |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11721985
|
Brady™
230792 |
Safety with Machines |
3.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11761985
|
Brady™
230796 |
Important do not touch |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Polyester | |
Polyester Laminate | |
150 mm |
1 Ea. | |
100 mm | |
Safety Label |