Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 13455748
Click to view available options
Größe (metrisch):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4.57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
2,54 x 1,9 cm (B x H)
6.35 B x 6.35 cm H
Ausführung:
Matt
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP™11-Etikettendrucker
BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker
BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76-mm-Kerndrucker
Mehrere Druckermodelle
Menge:
1500/Packung
2500/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
1 Rollen
2500 Stück
Artikelnummer. 13455748
Marke: Brady™ 116388
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Barcoding und Kennzeichnen
  • Mit glänzender oder matter Oberfläche erhältlich
  • In verschiedenen Breiten und Rollenlängen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrere Druckermodelle
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Modell THT-88-492-5
Anzahl pro Packung 5000 Label(s) / Roll
Menge 5000/Packung
Form Rechteck
Größe 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Größe (metrisch) 2,54 x 1,9 cm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320°F to 230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0032 in.
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 22.23 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 0.75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19,05 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-88-492-5