Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12678293
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
1,27 x 4,57 cm (B x H)
1,52 x 6,67 cm (B x H)
1,9 x 4.57 cm (B x H)
1,9 x 5,59 cm (B x H)
2,54 x 2,54 cm
2,54 x 1,9 cm (B x H)
6.35 B x 6.35 cm H
Ausführung:
Matt
Zur Verwendung mit (Geräte):
BBP™11-Etikettendrucker
BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker
BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76-mm-Kerndrucker
Mehrere Druckermodelle
Menge:
1500/Packung
2500/Packung
5000/Packung
Packungsgröße:
1 Rollen
2500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Ausführung Zur Verwendung mit (Geräte) Menge unitSize
12678293 1,9 x 5,59 cm (B x H) Matt BBP™11-Etikettendrucker 1500/Packung 1 Rollen
12809948 1,52 x 6,67 cm (B x H) Matt BBP™11-Etikettendrucker 1500/Packung 1 Rollen
30041436 6.35 B x 6.35 cm H Matt BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76-mm-Kerndrucker 2500/Packung 2500 Stück
13455748 2,54 x 1,9 cm (B x H) Matt Mehrere Druckermodelle 5000/Packung 1 Rollen
15348274 2,54 x 2,54 cm Matt BBP™11-Etikettendrucker 1500/Packung 1 Rollen
15108385 2,54 x 1,9 cm (B x H) Matt BBP™11-Etikettendrucker 2500/Packung 1 Rollen
30041400 6.35 B x 6.35 cm H Matt BBP11, BBP12, THT 25-mm-Kerndrucker 2500/Packung 2500 Stück
15561203 1,9 x 4.57 cm (B x H) Matt BBP™11-Etikettendrucker 1500/Packung 1 Rollen
12646045 1,27 x 4,57 cm (B x H) Matt BBP™11-Etikettendrucker 1500/Packung 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12678293 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 116372
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Barcoding und Kennzeichnen
  • Mit glänzender oder matter Oberfläche erhältlich
  • In verschiedenen Breiten und Rollenlängen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™11-Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Modell THT-127-461-1.5-SC
Anzahl pro Packung 1500 Label(s) / Roll
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Größe 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Größe (metrisch) 1,9 x 5,59 cm (B x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Länge (angloamerikanisch) 2.2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 1,9 cm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 55.88 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.5 in.
Höhe (metrisch) 5.59 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-127-461-1.5-SC