Learn More
Brady™ Polyesteretiketten für die Drucker BBP33/i3300
Artikelnummer. p-7214031
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Gelb, Weiß
Grün, Weiß
Orange, Weiß
Rosa, Weiß
Rot, Weiß
Weiß
Weiß, Gelb
Weiß, Rot
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
Packungsgröße:
1500 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. 17170521
Marke: Brady™ 307007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben.
  • Das Etikett bleibt befestigt und lesbar, selbst wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in flüssigem Stickstoff gelagert wird
  • Dank des Untergrunddrucks wird der Farbcode des Etiketts nicht verblassen, verschmieren oder verwischen und sorgt auch lange nach dem Drucken für eine schnelle Probenerkennung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb, Weiß
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Printable Sides Vorderseite
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33 Etikettendrucker; BradyPrinter i3300 Industrie-Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1500 Sets/Box
Menge 1500 Etiketten/Rolle
Form Rectangle with Circle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320,8 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +70 °C°
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,0762 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 25.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,375 in.
Länge (metrisch) 9,53 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.375 in.
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.375 in.
Durchmesser (metrisch) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-304-494-YL