Learn More
Brady™ Polyesteretiketten für die Drucker BBP33/i3300
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Gelb, Weiß
Grün, Weiß
Orange, Weiß
Rosa, Weiß
Rot, Weiß
Weiß
Weiß, Gelb
Weiß, Rot
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
Packungsgröße:
1500 Stück
2500 Stück
Beschreibung
- Das Etikett bleibt befestigt und lesbar, selbst wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in flüssigem Stickstoff gelagert wird.
- Dank des Untergrunddrucks wird der Farbcode des Etiketts nicht verblassen, verschmieren oder verwischen und sorgt auch lange nach dem Drucken für eine schnelle Probenerkennung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Rosa, Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Vorderseite |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etiketten |
| Mehr anzeigen |