Learn More
Brady™ Polyesteretiketten für die Drucker BBP33/i3300
Artikelnummer. 17180531
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau, Weiß
Gelb, Weiß
Grün, Weiß
Orange, Weiß
Rosa, Weiß
Rot, Weiß
Weiß
Weiß, Gelb
Weiß, Rot
Länge (metrisch):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
Packungsgröße:
1500 Stück
2500 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) unitSize
17180531 Blau, Weiß 15,24 mm 1500 Stück
17170521 Gelb, Weiß 9,53 mm 1500 Stück
17180521 Rot, Weiß 9,53 mm 1500 Stück
17190521 Rosa, Weiß 9,53 mm 1500 Stück
17100531 Orange, Weiß 9,53 mm 1500 Stück
17110531 Grün, Weiß 9,53 mm 1500 Stück
17120531 Blau, Weiß 9,53 mm 1500 Stück
17110521 Weiß, Gelb 12,70 mm 2500 Stück
17120521 Weiß, Rot 12,70 mm 2500 Stück
17130521 Rosa, Weiß 12,70 mm 2500 Stück
17140521 Weiß 12,70 mm 2500 Stück
17150521 Grün, Weiß 12,70 mm 2500 Stück
17160521 Blau, Weiß 12,70 mm 2500 Stück
17130531 Gelb, Weiß 15,24 mm 1500 Stück
17140531 Rot, Weiß 15,24 mm 1500 Stück
17150531 Rosa, Weiß 15,24 mm 1500 Stück
17160531 Orange, Weiß 15,24 mm 1500 Stück
17170531 Grün, Weiß 15,24 mm 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17180531 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 307024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben.
  • Das Etikett bleibt befestigt und lesbar, selbst wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in flüssigem Stickstoff gelagert wird.
  • Dank des Untergrunddrucks wird der Farbcode des Etiketts nicht verblassen, verschmieren oder verwischen und sorgt auch lange nach dem Drucken für eine schnelle Probenerkennung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Blau, Weiß
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Printable Sides Vorderseite
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cold temperature labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33 Etikettendrucker; BradyPrinter i3300 Industrie-Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1500 Labels/Box
Menge 1500 Etiketten/Rolle
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320,8 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis +70 °C°
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0,0762 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 17,78 mm
Dimensions (LxW) 15.24 x 41.28 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,6 in.
Länge (metrisch) 15,24 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,625 in.
Breite (metrisch) 41,28 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.6 in.
Höhe (metrisch) 15,24 mm
Alternate Part Number B33-302-494-BL