Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für M610, M710, M611
Artikelnummer. 17897954 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15,24 m x 48,26 mm
15 m x 4,5 mm
15 m x 8 mm
Farbe:
Durchsichtig
Grau
Silber
Weiß
Klebstofftyp:
Dauerhafte Gummierung
Dauerhaftes Acryl
Ausführung:
Glanz
Matt
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Klebstofftyp Ausführung Packungsgröße
17897954 15 m x 8 mm Weiß Dauerhaftes Acryl Glanz 1 Stück
17858044 15,24 m x 48,26 mm Grau Dauerhafte Gummierung Matt 1 Stück
17887894 15,24 m x 48,26 mm Silber Dauerhaftes Acryl Glanz 1 Stück
17818004 15 m x 4,5 mm Durchsichtig Dauerhaftes Acryl Matt 1 Stück
17837854 15 m x 8 mm Durchsichtig Dauerhaftes Acryl Matt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17897954 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 312185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.10 CHF
    55.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.01 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polyester-Etiketten zur Verwendung mit Brady™ Drucker M611, M610 und M710.
  • Anschlussblockmarkierungen für die tragbaren Thermotransferdrucker M610 und M611
  • Dieses Material ist UL-zugelassen und besitzt das entsprechende Band
  • Teile können auch mit dem Etikettendrucker M710 bedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 1 Etikett
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 15 m x 8 mm
Länge (angloamerikanisch) 49.21 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 0,31 in.
Breite (metrisch) 8 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 8 mm
Alternate Part Number M6C-8-422-TB