Learn More
Brady™ Metallisierte Polyesteretiketten der Serie B33 mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis
Artikelnummer. 15296066 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Hellgrau
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15296066 Hellgrau 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15296066 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 CHF
    152.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 26.66 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) ist ideal für Typenschilder/Seriennummernschilder, die Barcodes, alphanumerische Zeichen, grafische Symbole und Logos verwenden und eine Qualität wie bei Namensschildern erfordern.
  • Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) ist ideal für Typenschilder/Seriennummernschilder, die Barcodes, alphanumerische Zeichen, grafische Symbole und Logos verwenden und eine Qualität wie bei Namensschildern erfordern.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-geprüft, UL-anerkannt
Beschreibung Metallisierte Polyesteretiketten für BBP33/i3300-Drucker
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Hellgrau
Display Leer
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Bauteil- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) i3300, i5300, BBP33
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1300 Etiketten/Karton
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0038 in.
Dicke (metrisch) 0.033 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.60 mm
Abmessungen (L x B) 25,40 x 50,80 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Höhe (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number B33-17-486