Beschreibung
- EPREP (Engraved Panel REPlacement labels) dienen der Kennzeichnung von Patchpanels, insbesondere der Identifizierung externer Drucktaster, Schalter und interner Anschlusspunkte.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, UL-anerkannt, RoHS-konform |
| Beschreibung | Etiketten mit erhabenem Profil für BBP3X/S3XXX/i3300-Drucker |
| Klebstofftyp | Permanent, Acryl, Schaumstoff-gestützt |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrische Kennzeichnung, allgemeine Identifizierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, S3000, S3100, i5300 |
| Mehr anzeigen |