Learn More
Brady™ Etiketten aus Polyester
Artikelnummer. 13531460 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
13531460 Durchsichtig 1 BX
13521460 Weiß 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13531460 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 142886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 CHF
    188.67 CHF / 1 Stück
    Sparen 33.33 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polyester-Etiketten eignen sich ideal für die Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplatten-Etikettierung, Bauteil- und Geräte-Etikettierung, Daten- und Telekommunikations-Etikettierung, Elektro-Etikettierung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Inspektionsetikettierung.
  • Abriebfest, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig und witterungsbeständig.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-geprüft, UL-anerkannt
Beschreibung Polyester-Etiketten für BBP33/i3300-Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Durchsichtig
Display Leer
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, Bauteil- und Geräteetikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, Elektroetikettierung, Allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfetikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 1500 Etiketten/Karton
Menge 1500/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 76,2 W x 25,4 mm H
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28,6 mm
Drahtstärke 10 AWG
Abmessungen (L x B) 25,40 x 76,20 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Höhe (metrisch) 9,53 mm
Alternate Part Number B33-18-430