Beschreibung
- Abriebfest, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig, feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig und witterungsbeständig.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-geprüft, UL-anerkannt |
| Beschreibung | Polyester-Etiketten für BBP33/i3300-Drucker |
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
| Beschichtung | Pulver |
| Farbe | Weiß |
| Display | Leer |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Mehr anzeigen |