Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-58 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
200.00 CHF - 490.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich |
Material | Polyester |
Print Technology | Thermotransfer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539253
|
Brady™
076650 |
30.48 m x 12.7 mm | Schwarz |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11539233
|
Brady™
076630 |
30.48 m x 12.7 mm | Blau |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11599243
|
Brady™
076646 |
30.48 m x 12.7 mm | Braun |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11559243
|
Brady™
076642 |
30.48 m x 12.7 mm | Grün |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11579213
|
Brady™
076613 |
30.48 m x 12.7 mm | Durchsichtig |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11539213
|
Brady™
076609 |
30.48 m x 12.7 mm | Hellblau |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11579253
|
Brady™
076654 |
30.48 m x 12.7 mm | Grau |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11548924
|
Brady™
999469 |
30 m x 13 mm | Ocker |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11519243
|
Brady™
076638 |
30.48 m x 12.7 mm | Orange |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11559203
|
Brady™
076601 |
30.48 m x 12.7 mm | Rosa | |||||||
11579233
|
Brady™
076634 |
30.48 m x 12.7 mm | Violett |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11529253
|
Brady™
076649 |
30.48 m x 28.58 mm | Schwarz |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11529233
|
Brady™
076629 |
30.48 m x 28.58 mm | Blau |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11519223
|
Brady™
076618 |
30.48 m x 12.7 mm | Weiß |
210.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11589243
|
Brady™
076645 |
30.48 m x 28.58 mm | Braun |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11569213
|
Brady™
076612 |
30.48 m x 28.58 mm | Durchsichtig |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11549243
|
Brady™
076641 |
30.48 m x 28.58 mm | Grün |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11529213
|
Brady™
076608 |
30.48 m x 28.58 mm | Hellblau |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11569253
|
Brady™
076653 |
30.48 m x 28.58 mm | Grau |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11509243
|
Brady™
076637 |
30.48 m x 28.58 mm | Orange |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11569233
|
Brady™
076633 |
30.48 m x 28.58 mm | Violett |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11549203
|
Brady™
076600 |
30.48 m x 28.58 mm | Rosa |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11518924
|
Brady™
999466 |
30 m x 29 mm | Himmelblau |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11589223
|
Brady™
076625 |
30.48 m x 28.58 mm | Rot |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11589203
|
Brady™
076604 |
30.48 m x 28.58 mm | Gelbbraun |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11549223
|
Brady™
076621 |
30.48 m x 28.58 mm | Gelb | |||||||
11519253
|
Brady™
076648 |
30.48 m x 57.15 mm | Schwarz |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11509223
|
Brady™
076617 |
30.48 m x 28.58 mm | Weiß |
327.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11519233
|
Brady™
076628 |
30.48 m x 57.15 mm | Blau |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11559213
|
Brady™
076611 |
30.48 m x 57.15 mm | Durchsichtig |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11579243
|
Brady™
076644 |
30.48 m x 57.15 mm | Braun |
427.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11539243
|
Brady™
076640 |
30.48 m x 57.15 mm | Grün |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11519213
|
Brady™
076607 |
30.48 m x 57.15 mm | Hellblau |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11559253
|
Brady™
076652 |
30.48 m x 57.15 mm | Grau |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11568924
|
Brady™
999471 |
30 m x 57 mm | Ocker |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11599233
|
Brady™
076636 |
30.48 m x 57.15 mm | Orange |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11539203
|
Brady™
076599 |
30.48 m x 57.15 mm | Rosa |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11559233
|
Brady™
076632 |
30.48 m x 57.15 mm | Violett |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11579223
|
Brady™
076624 |
30.48 m x 57.15 mm | Rot |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11528924
|
Brady™
999467 |
30 m x 57 mm | Himmelblau |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11579203
|
Brady™
076603 |
30.48 m x 57.15 mm | Gelbbraun |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11599213
|
Brady™
076616 |
30.48 m x 57.15 mm | Weiß |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11539223
|
Brady™
076620 |
30.48 m x 57.15 mm | Gelb |
490.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
GlobalMark High Performance Polyester Tape | |
Polyester | |
Für den Einsatz an Edelstahlrohren in rauen Umgebungen | |
80 Gardner-Einheiten | |
-40 °C | |
Je 1 | |
-40 °C bis 100 °C | |
0,019 mm |
Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich | |
Thermotransfer | |
GlobalMark Drucker | |
1 | |
750/Packung | |
-40 bis +212 °F | |
0,003 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester