Learn More
Brady™ Hochleistungsband aus Polyester
Beschreibung
- Etiketten für Drucker
- B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen
- Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal
- 3 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acrylic, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Tan |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | High Performance Labelling Tape |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For use on Stainless Steel pipes in harsh environments |
| Glanz | 80 Gardner-Einheiten |
| Menge | 750/Pk. |
| Dicke (metrisch) | 0.019 mm |
| Abmessungen (L x B) | 30 m x 13 mm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Mehr anzeigen |