Beschreibung
Diese gestanzten Polyester-Etiketten für Brady™ Die tragbaren Drucker M210 und M211 sind UL-anerkannt, CSA-konform und halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815).* Die
*Die Zulassung gilt nur für weißes Material.
- Beständig gegen Abrieb, starke Hitze, Öl und Kraftstoff
- Hohe Haftfähigkeit
- Geeignet für niedrige Temperaturen, z. B. in Gefrierräumen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Etikett |
| Farbe | Schwarz auf Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker |
| Material | Polyester |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25,4 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 12,7 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,003 in. |
| Mehr anzeigen |